Documenti fondamentali
SCP0129
Sigma-Aldrich
D-Val-Gly-Arg-pNA
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
10 MG
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 181.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30N8O5
Peso molecolare:
450.49
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
D-Val-Gly-Arg-pNA,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥70%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Gly-Arg-pNA
Applicazioni
Val-Gly-Arg-pNA may be used as a chromogenic substrate of multicatalytic proteinase and peptidases and tissue plasminogen activator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)