Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34N8O9
Peso molecolare:
542.54
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
technique(s)
activity assay: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CCN)CCCNC(=N)N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI key
PBMJNSQKWBTVOL-GXKRWWSZSA-N
Application
Thrombin generation chromogenic substrate can be used for chromogenic assay developed through aptamer affinity capture and a subsequent enzyme reaction for detecting the thrombin in dilute human serum.
Biochem/physiol Actions
Thrombin generation chromogenic substrate also known as beta-Ala-Gly-Arg para-nitroanilide, is proteolytically cleaved by human thrombin and produces beta-Ala-Gly-Arg and p-nitroanilide. The release of p-nitroanilide is quatified for assesing the anti-thrombin activity.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?