Vai a
A2559
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Ac-DEVD-pNA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 184.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H34N6O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
638.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 184.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C26H34N6O13/c1-12(2)22(26(43)30-18(11-21(38)39)24(41)28-14-4-6-15(7-5-14)32(44)45)31-23(40)16(8-9-19(34)35)29-25(42)17(10-20(36)37)27-13(3)33/h4-7,12,16-18,22H,8-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,41)(H,29,42)(H,30,43)(H,31,40)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)/t16-,17-,18-,22-/m0/s1
InChI key
GGXRLUDNGFFUKI-ORGXJRBJSA-N
Gene Information
human ... CASP3(836)
Application
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide has been used as a chromogenic substrates for determining caspase-3 and caspase-8 activities in liver tissue homogenates and caspase 3 activity in aortic vascular smooth muscle cells and neuroblastoma cell lines.
Biochem/physiol Actions
Colorimetric substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0466A9968A6470
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
-
color
-
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)