Documenti fondamentali
SCP0029
Sigma-Aldrich
[Gly22]-Amyloid β 1-40 Arctic human
≥95% (HPLC)
Scegli un formato
500 μG
CHF 249.00
1 MG
CHF 355.00
CHF 249.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
CHF 249.00
1 MG
CHF 355.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C191H291N53O56S1
Peso molecolare:
4257.74
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.77
CHF 249.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥75%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Gly-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
Descrizione generale
β-Amyloid peptides are the major constituents of senile plaques and neurofibrillary tangles that occur in the hippocampus, neocortex, and amygdala of patients with Alzheimer′s disease. Aβ (1-40) whether soluble or insoluble differentiates AD vs high pathology controls. The Arctic mutation E22G causes early onset of Alzheimer′s compared to wild type and promotes protofibril formation and neurotoxicity.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anna Itkin et al.
PloS one, 6(3), e18250-e18250 (2011-04-06)
Amyloid β-peptide (Aβ) is directly linked to Alzheimer's disease (AD). In its monomeric form, Aβ aggregates to produce fibrils and a range of oligomers, the latter being the most neurotoxic. Dysregulation of Ca(2+) homeostasis in aging brains and in neurodegenerative