SBR00031
MIT HCl Ready Made Solution
(10 mg MIT/mL)
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one, Methylisothiazolinone HCl, Methylisothiazolinone hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
(10 mg MIT/mL)
1%
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in research on the effects of the N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonist kynurenic acid on human cortical development [1]
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and its role in apoptotic cell death
- to research the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)