Documenti fondamentali
SAB5702670
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK2 Antibody, clone 8C9Q8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HOOK2, HK2, protein Hook homolog 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8C9Q8, monoclonal
Stato
liquid
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.50 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSVDKAELCGSLLTWLQTFHVPSPCASPQDLSSGLAVAYVLNQIDPSWFNEAWLQGISEDPGPNWKLKVSNLKMVLRSLVEYSQDVLAHPVSEEHLPDVS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOOK2(29911)
Descrizione generale
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.[supplied by OMIM, Apr 2004]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HOOK2 (Q96ED9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)