SAB5702425
Anti-Rap1GAP Antibody, clone 8V9I6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RAP1GA1, RAP1GAP1, RAP1GAPII, RAPGAP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8V9I6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
95 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.66 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MIEKMQGSRMDEQRCSFPPPLKTEEDYIPYPSVHEVLGREGPFPLILLPQFGGYWIEGTNHEITSIPETEPLQSPTTKVKLECNPTARIYRKHFLGKEHF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAP1GAP(5909)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1