Documenti fondamentali
SAB5701822
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-mTOR-S2481 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 336.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer2481)
Informazioni sul gene
human ... MTOR(2475)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to a family of phosphatidylinositol kinase-related kinases. These kinases mediate cellular responses to stresses such as DNA damage and nutrient deprivation. This protein acts as the target for the cell-cycle arrest and immunosuppressive effects of the FKBP12-rapamycin complex. The ANGPTL7 gene is located in an intron of this gene. [provided by RefSeq, Sep 2008]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S2481 of human mTOR
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)