Documenti fondamentali
SAB5701796
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ULK1-S555 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2227
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 336.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2227
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
2.81 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer555)
Informazioni sul gene
human ... ULk1(8408)
Descrizione generale
Serine/threonine-protein kinase involved in autophagy in response to starvation. Acts upstream of phosphatidylinositol 3-kinase PIK3C3 to regulate the formation of autophagophores, the precursors of autophagosomes. Part of regulatory feedback loops in autophagy: acts both as a downstream effector and negative regulator of mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) via interaction with RPTOR. Activated via phosphorylation by AMPK and also acts as a regulator of AMPK by mediating phosphorylation of AMPK subunits PRKAA1, PRKAB2 and PRKAG1, leading to negatively regulate AMPK activity. May phosphorylate ATG13/KIAA0652 and RPTOR; however such data need additional evidences. Plays a role early in neuronal differentiation and is required for granule cell axon formation. May also phosphorylate SESN2 and SQSTM1 to regulate autophagy (PubMed:25040165).
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S555 of human Phospho-ULK1-S555 (NP_003556.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)