MABC117
Anti-Podoplanin Antibody, clone NZ1.2
clone NZ1.2, from rat
Sinonimo/i:
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NZ1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDPN(10630)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Cytoskeleton
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Podoplanin in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
4 isoforms are produced by alternative splicing, at molecular weights of ~17 kDa (isoform 1), ~18 kDa (isoform 2), ~25 kDa (isoform 3), and ~25 kDa (isoform 4).
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human lung tissue lysate.
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1