Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701480
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL4/PF4 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.13 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PF4(5196)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the CXC chemokine family. This chemokine is released from the alpha granules of activated platelets in the form of a homotetramer which has high affinity for heparin and is involved in platelet aggregation. This protein is chemotactic for numerous other cell type and also functions as an inhibitor of hematopoiesis, angiogenesis and T-cell function. The protein also exhibits antimicrobial activity against Plasmodium falciparum. [provided by RefSeq, Oct 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CXCL4/CXCL4/PF4
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)