Documenti fondamentali
SAB5701788
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eIF2α-S51 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 335.00
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 335.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 335.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer51)
Informazioni sul gene
human ... EIF2S1(1965)
Descrizione generale
The translation initiation factor EIF2 catalyzes the first regulated step of protein synthesis initiation, promoting the binding of the initiator tRNA to 40S ribosomal subunits. Binding occurs as a ternary complex of methionyl-tRNA, EIF2, and GTP. EIF2 is composed of 3 nonidentical subunits, the 36-kD EIF2-alpha subunit (EIF2S1), the 38-kD EIF2-beta subunit (EIF2S2; MIM 603908), and the 52-kD EIF2-gamma subunit (EIF2S3; MIM 300161). The rate of formation of the ternary complex is modulated by the phosphorylation state of EIF2-alpha (Ernst et al., 1987 [PubMed 2948954]).[supplied by OMIM, Feb 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Phospho-EIF2S1 (S51).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)