Documenti fondamentali
SAB5701785
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ATR-S428 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 336.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer428)
Informazioni sul gene
human ... ATR(545)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs the PI3/PI4-kinase family, and is most closely related to ATM, a protein kinase encoded by the gene mutated in ataxia telangiectasia. This protein and ATM share similarity with Schizosaccharomyces pombe rad3, a cell cycle checkpoint gene required for cell cycle arrest and DNA damage repair in response to DNA damage. This kinase has been shown to phosphorylate checkpoint kinase CHK1, checkpoint proteins RAD17, and RAD9, as well as tumor suppressor protein BRCA1. Mutations of this gene are associated with Seckel syndrome. An alternatively spliced transcript variant of this gene has been reported, however, its full length nature is not known. Transcript variants utilizing alternative polyA sites exist.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around S428 of human ATR (NP_001175.2).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)