Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701262
Sigma-Aldrich
Anti-TCF4/TCF7L2 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 365.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
0.13 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TCF7L2(6934)
Descrizione generale
This gene encodes a high mobility group (HMG) box-containing transcription factor that plays a key role in the Wnt signaling pathway. The protein has been implicated in blood glucose homeostasis. Genetic variants of this gene are associated with increased risk of type 2 diabetes. Several transcript variants encoding multiple different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Oct 2010]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human TCF4/TCF4/TCF7L2 .
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)