Documenti fondamentali
SAB5701098
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-FOXO1-K262/K265/K274 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 335.00
CHF 335.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 335.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 335.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.46 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys262/Lys265/Lys274)
Informazioni sul gene
human ... FOXO1(2308)
Descrizione generale
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in myogenic growth and differentiation. Translocation of this gene with PAX3 has been associated with alveolar rhabdomyosarcoma.
Immunogeno
A synthetic acetylated peptide around K262/K265/K274 of human FOXO1.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)