Documenti fondamentali
SAB5701016
Sigma-Aldrich
Anti-HSP47/SERPINH1 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SERPINH1(871)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the serpin superfamily of serine proteinase inhibitors. The encoded protein is localized to the endoplasmic reticulum and plays a role in collagen biosynthesis as a collagen-specific molecular chaperone. Autoantibodies to the encoded protein have been found in patients with rheumatoid arthritis. Expression of this gene may be a marker for cancer, and nucleotide polymorphisms in this gene may be associated with preterm birth caused by preterm premature rupture of membranes. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the short arm of chromosome 9. [provided by RefSeq, May 2011]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human HSP47/SERPINH1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)