Documenti fondamentali
SAB5700994
Sigma-Aldrich
Anti-Lumican (LUM) antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 365.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.25 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LUM(4060)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the small leucine-rich proteoglycan (SLRP) family that includes decorin, biglycan, fibromodulin, keratocan, epiphycan, and osteoglycin. In these bifunctional molecules, the protein moiety binds collagen fibrils and the highly charged hydrophilic glycosaminoglycans regulate interfibrillar spacings. Lumican is the major keratan sulfate proteoglycan of the cornea but is also distributed in interstitial collagenous matrices throughout the body. Lumican may regulate collagen fibril organization and circumferential growth, corneal transparency, and epithelial cell migration and tissue repair. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Lumican (LUM) (LUM)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)