Documenti fondamentali
AB2251-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-VGluT2
serum, from guinea pig
Sinonimo/i:
Vesicular glutamate transporter 2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporte, Solute carrier family 17 member 6, VGluT2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat, mouse
tecniche:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
81
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il trasportatore vescicolare del glutammato 2 (UniProt Q9JI12; conosciuto anche come BNPI associato alla differenziazione, cotrasportatore del fosfato inorganico Na(+)-dipendente associato alla differenziazione, membro 6 della famiglia di carrier di soluti 17, VGluT2) nelle specie di ratto è codificato dal gene Slc17a6 (conosciuto anche come Dnpi, Vglut2) (Gene ID 84487). I trasportatori vescicolari di glutammato (VGluT) sono carrier protone-dipendenti responsabili del carico del principale neurotrasmettitore eccitatorio, il glutammato, nelle vescicole sinaptiche dei terminali presinaptici, al fine di consentirne il successivo rilascio regolato nella fessura sinaptica. Studi condotti sui topi dimostrano che VGluT1 e VGluT2 sono essenziali per le funzioni vitali, mentre i topi knockout per Vglut3 hanno un'aspettativa di vita normale, nonostante siano sordi e sviluppino ansia e fenotipi locomotori basali discreti. I neuroni che esprimono VgluT1 e VGluT2 rappresentano la maggior parte dei neuroni glutammatergici canonici del cervello, con VgluT1 che rappresenta il sottotipo principale responsabile di circa l'80% del trasporto vescicolare totale di glutammato nel cervello. Al contrario, VgluT3 si trova in popolazioni discrete di neuroni non glutammatergici che utilizzano trasmettitori diversi dal glutammato. Un esempio sono gli interneuroni colinergici dello striato dorsale e ventrale, le sottopopolazioni di cellule a canestro GABAergiche della corteccia e dell'ippocampo e i neuroni serotoninergici, dove VgluT3 è coinvolto in una modulazione più fine della trasmissione locale. Rat VGluT2 è una proteina costituita da 12 domini transmembrana (a.a. 72-92, 126-146, 149-169, 178-198, 217-237, 245-265, 311-331, 350-370, 387-407, 410-430, 444-464, 478-498), 7 domini citoplasmatici e 6 vacuolari, con entrambe le estremità, N- e C-terminale, (a.a. 1-71 e 499-582) esposte sul lato citoplasmatico.
Specificità
Questo anticorpo policlonale ha come bersaglio la sequenza finale C-terminale della proteina VGluT2.
Immunogeno
Epitopo: porzione C-terminale.
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla sequenza C-terminale della proteina VGluT2 di ratto.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare la proteina VGluT2 in sezioni di tessuto cerebrale di topo e di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-VGluT2 è stato convalidato per la rivelazione della proteina VGluT2 in Western blotting e immunoistochimica.
Sottocategoria di ricerca
Sinapsi & biologia delle sinapsi
Qualità
Valutata mediante Western blotting in estratto di membrane di cervello di ratto.
Saggio di Western blotting: Questo anticorpo diluito 1:10.000 ha permesso di rivelare la proteina VGluT2 in 10 µg di estratto di membrane di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
Circa 56 kDa, osservato. Calcolato, 64,58/64,56 kDa (ratto/topo). La dimensione della banda, inferiore a quella prevista, è coerente con il peso molecolare apparente riportato (Zhang, S., et al. (2015). Nat. Neurosci. 18(3):386-392; Moechars, D., et al. (2006). J. Neurosci. 26(46):12055-12066). In alcuni lisati possono apparire bande non caratterizzate.
Stato fisico
Non purificato.
Siero di anticorpo policlonale di cavia contenente azoturo di sodio allo 0,05%.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Natália Madeira et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(7), 4064-4075 (2020-03-13)
The acquisition of fear memories involves plasticity of the thalamic and cortical pathways to the lateral amygdala (LA). In turn, the maintenance of synaptic plasticity requires the interplay between input-specific synaptic tags and the allocation of plasticity-related proteins. Based on
Si-Qiang Ren et al.
Neuron, 104(2), 385-401 (2019-08-03)
The frontal area of the cerebral cortex provides long-range inputs to sensory areas to modulate neuronal activity and information processing. These long-range circuits are crucial for accurate sensory perception and complex behavioral control; however, little is known about their precise
Laura Modol et al.
Neuron, 105(1), 93-105 (2019-11-30)
The developmental journey of cortical interneurons encounters several activity-dependent milestones. During the early postnatal period in developing mice, GABAergic neurons are transient preferential recipients of thalamic inputs and undergo activity-dependent migration arrest, wiring, and programmed cell-death. Despite their importance for
Naoya Murao et al.
PloS one, 12(11), e0187213-e0187213 (2017-11-02)
Incretins (GLP-1 and GIP) potentiate insulin secretion through cAMP signaling in pancreatic β-cells in a glucose-dependent manner. We recently proposed a mechanistic model of incretin-induced insulin secretion (IIIS) that requires two critical processes: 1) generation of cytosolic glutamate through the
Damien Jullié et al.
Neuron, 105(4), 663-677 (2019-12-16)
A major function of GPCRs is to inhibit presynaptic neurotransmitter release, requiring ligand-activated receptors to couple locally to effectors at terminals. The current understanding of how this is achieved is through receptor immobilization on the terminal surface. Here, we show