Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700724
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
CIG, ED-B, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, fibronectin
Scegli un formato
100 μL
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 365.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Nome del prodotto
Anti-Fibronectin antibody produced in rabbit,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
221-272
71-73
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
2.05 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Descrizione generale
This gene encodes fibronectin, a glycoprotein present in a soluble dimeric form in plasma, and in a dimeric or multimeric form at the cell surface and in extracellular matrix. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate the mature protein. Fibronectin is involved in cell adhesion and migration processes including embryogenesis, wound healing, blood coagulation, host defense, and metastasis. The gene has three regions subject to alternative splicing, with the potential to produce 20 different transcript variants, at least one of which encodes an isoform that undergoes proteolytic processing. The full-length nature of some variants has not been determined.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2200-2355 of human Fibronectin (NP_002017.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)