Documenti fondamentali
SAB5700607
Sigma-Aldrich
Anti-BMP2 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
BDA2, BMP2, BMP2A
Scegli un formato
100 μL
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 311.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
44
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.26 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BMP2(650)
Descrizione generale
This gene encodes a secreted ligand of the TGF-beta (transforming growth factor-beta) superfamily of proteins. Ligands of this family bind various TGF-beta receptors leading to recruitment and activation of SMAD family transcription factors that regulate gene expression. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate each subunit of the disulfide-linked homodimer, which plays a role in bone and cartilage development. Duplication of a regulatory region downstream of this gene causes a form of brachydactyly characterized by a malformed index finger and second toe in human patients.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 283-396 of human BMP2 (NP_001191.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)