O3389
Anti-Osteopontin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-OPN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPP1(6696)
Categorie correlate
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3