Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700210
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H4-K16 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN, HIST1H4A, HIST2H4, HIST2H4A, Histone H4
Scegli un formato
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
11
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.43 mg/ml
tecniche
ChIP: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys16)
Informazioni sul gene
human ... H4C14(8370)
Descrizione generale
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. This structure consists of approximately 146 bp of DNA wrapped around a nucleosome, an octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is found in a histone cluster on chromosome 1. This gene is one of four histone genes in the cluster that are duplicated; this record represents the centromeric copy.
Immunogeno
A synthetic acetylated peptide around K16 of human Histone H4 (NP_001029249.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)