Documenti fondamentali
SAB5600025
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histone H2A/H4 (Ser1) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM216, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H2A/H4S1p, Histone H2A/H4 (phospho ser1)
Scegli un formato
100 μG
CHF 477.00
CHF 477.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 477.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 477.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM216, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.2- 1  μg/mL
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1)
Informazioni sul gene
human ... H2AC20(8338)
Specificità
This antibody reacts to Histone H4 or Histone H2A phosphorylated at Serine 1. No cross reactivity with other phosphorylated Histones.
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to Phospho-Histone H2A (Ser1)
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)