SAB5500113
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit monoclonal, SP78
Scegli un formato
CHF 306.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 306.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-GFAP antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in proprietary host, clone SP78, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP78, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, bovine, dog, rabbit, pig, rat
tecniche
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?