Documenti fondamentali
SAB5202555
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Malondialdehyde-Biotin antibody produced in mouse
clone 11E3
Scegli un formato
100 μG
CHF 290.00
CHF 290.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 290.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
CHF 290.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11E3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Synthetic Malondialdehyde modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Stato fisico
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)