Documenti fondamentali
MABN894
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sinapsina-1, clone 10.22
clone 10.22, from mouse
Sinonimo/i:
Synapsin I, Synapsin-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10.22, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human, fish, bovine
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYN1(6853)
Descrizione generale
La sinapsina-1 (UniProt P17599; detta anche sinapsina I) nelle specie bovine è codificata dal gene SYN1 (Gene ID 281510). Le sinapsine costituiscono una famiglia di fosfoproteine neuronali abbondanti che regolano il trafficking delle vescicole sinaptiche e il rilascio dei neurotrasmettitori a livello del terminale pre-sinaptico. Nei mammiferi si trovano tre geni, che nell′insieme codificano per splicing alternativo 11 membri delle sinapsine (sinapsina Ia & Ib codificata da SYN1, sinapsina IIa & IIb codificata da SYN2, sinapsina da IIIa a IIIf codificata da SYN3). Syn III è l′isoforma espressa più precocemente e interviene nelle fasi iniziali dello sviluppo neuronale ed è modulata negativamente nei neuroni maturi. Al contrario, i livelli di Syn I e Syn II alla nascita sono bassi, per aumentare progressivamente durante la sinaptogenesi fino a raggiungere un plateau stabile a 1–2 mesi di vita. La regione NH2-terminale è suddivisa nei domini A, B e C ed è altamente conservata nelle diverse isoforme della sinapsina. Le sinapsine sono regolate tramite fosforilazioni post-traduzionali. Il dominio A contiene siti di fosforilazione per PKA e CaMKI/IV, il dominio B contiene siti di fosforilazione per MAPK/Erk e il dominio C è fosforilato da Src. La regione C-terminale contiene i domini di splicing e cambia a seconda dell′isoforma (dominio D in Syn Ia e Ib, dominio G in Syn IIa e IIb, dominio H in Syn IIa e dominio J in Syn IIIa), anche tutte le isoforme contengono regioni ricche di prolina che legano numerose proteine contenenti SH3 e altri siti di fosforilazione per CaMKII, MAPK/Erk e cdk1/5.
Specificità
Il clone 10.22 reagisce con entrambe le isoforme di splicing della sinapsina-1 (Ia e Ib) ma non con le isoforme di splicing IIa/IIb della sinapsina-2 (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunogeno
Epitopo: dominio D ricco di proline.
Sinapsina 1 purificata di cervello bovino.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-sinapsina-1, clone 10.22, è convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting, immunoistochimica (paraffina), immunoprecipitazione e immunocitochimica per la rivelazione della sinapsina-1.
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla concentrazione 1:50 ha permesso di rivelare la sinapsina-1 in tessuto di corteccia cerebrale umana, di topo e di ratto.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la sinapsina Ia/Ib in lisati di neuroni corticali di topo (Medrihan, L., et al. (2013). Nat. Commun. 4:1512).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la sinapsina Ia/Ib in cervello bovino purificato (Messa, M., et al. (2010). J. Cell Sci. 123(13):2256-2265).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la sinapsina-1 in preparazioni di sinaptosomi di torpedine (razza elettrica) e in saggi di pull-down con glutatione S-transferasi (GST)-ciclofilina B (Lane-Guermonprez, L., et al. (2005). J. Neurochem. 93(6):1401-1411).
Saggio di Western blotting: nelle stesse frazioni subcellulari di cervello di ratto, un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare la sinapsina-1 in complesso con la ciclofilina B (Lane-Guermonprez, L., et al. (2005). J. Neurochem. 93(6):1401-1411).
Saggio di Western blotting: con un lotto rappresentativo è stata rivelata la sinapsina Ia/Ib, ma non la IIa/IIb, in surnatanti post-nucleari di cervello di ratto (Medrihan, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Saggio di immunoprecipitazione: con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′immunoprecipitazione della sinapsina Ia/Ib, ma non della IIa/IIb, in preparazioni di sinaptosomi di cervello di ratto utilizzando sfere con proteina G preventivamente esposte a IgG di coniglio anti-topo (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Analisi in immunofluorescenza: il liquido ascitico del clone 10.22 è stato impiegato per localizzare l′immunoreattività della sinapsina-1 all′interno dello strato plessiforme interno (IPL) di retine di ratto in sospensione o “whole mount” (Mandell, J.W., et al. (1992). J. Neurosci. 12(5):1736-1749).
Nota: il clone 10.22 non lega in misura significativa la proteina G. Per l′applicazione di immunoprecipitazione, si raccomanda di pre-rivestire le sfere con proteina G con IgG anti-topo (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato (citosol) di tessuto cerebrale di ratto.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la sinapsina-1 in 10 µg di lisato di citosol di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~75 kDa.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Natali L Chanaday et al.
eLife, 7 (2018-04-24)
Coupling of synaptic vesicle fusion and retrieval constitutes a core mechanism ensuring maintenance of presynaptic function. Recent studies using fast-freeze electron microscopy and capacitance measurements reported an ultrafast mode of endocytosis operating at physiological temperatures. Here, using rat hippocampal neurons
Susanne Wegmann et al.
Science advances, 5(6), eaaw6404-eaaw6404 (2019-06-30)
The incidence of Alzheimer's disease (AD), which is characterized by progressive cognitive decline that correlates with the spread of tau protein aggregation in the cortical mantle, is strongly age-related. It could be that age predisposes the brain for tau misfolding
Toshiyuki Mizui et al.
Journal of neurochemistry, 109(2), 611-622 (2009-02-19)
Drebrin is a well-known side-binding protein of F-actin in the brain. Immunohistochemical data suggest that the peripheral parts of growing axons are enriched in the drebrin E isoform and mature axons are not. It has also been observed that drebrin
Saravanan Gunaseelan et al.
Human molecular genetics, 30(1), 5-20 (2021-01-05)
FEZ1-mediated axonal transport plays important roles in central nervous system development but its involvement in the peripheral nervous system is not well-characterized. FEZ1 is deleted in Jacobsen syndrome (JS), an 11q terminal deletion developmental disorder. JS patients display impaired psychomotor
Jie-Ming Jian et al.
Neuroscience bulletin, 38(9), 1025-1040 (2022-05-16)
Increased neuronal apoptosis is an important pathological feature of Alzheimer's disease (AD). The Bcl-2-interacting mediator of cell death (Bim) mediates amyloid-beta (Aβ)-induced neuronal apoptosis. Naturally-occurring antibodies against Bim (NAbs-Bim) exist in human blood, with their levels and functions unknown in