SAB5201726
Monoclonal Anti-Hsf1 - Apc antibody produced in rat
clone 4B4, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HSTF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 85 kDa
Reattività contro le specie
human, hamster, mouse, guinea pig, rabbit, monkey, rat, bovine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Hsf1(15499)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)