Documenti
SAB4701041
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNFalpha antibody produced in mouse
clone MAb1
Sinonimo/i:
DIF, TNFA, TNLG1F
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MAb1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
BC028148
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody MAb1 recognizes human 17-26 kDa cytokine TNF-alpha (tumor necrosis factor alpha).
Immunogeno
Recombinant human TNF-alpha
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.