SAB4700918
Monoclonal Anti-CD101 antibody produced in mouse
clone BB27
Sinonimo/i:
EWI-101, IGSF2, V7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BB27, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001256106.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD101(9398)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico