MABN668
Anti-Ly6C Antibody, clone 6C3
clone 6C3, from rat
Sinonimo/i:
Lymphocyte antigen 6C2, Ly-6C2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ly6C1(17067)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Ly6C in 1X10E6 mouse spleen cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1