Documenti
SAB4700851
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11b antibody produced in rat
clone M1/70
Sinonimo/i:
CR3A, ITGAM, Integrin alpha M, Mac-1, alpha M integrin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M1/70, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit, nonhuman primates, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_000632
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAM(3684)
Categorie correlate
Descrizione generale
The rat monoclonal antibody M1/70 detects CD11b (integrin alphaM subunit), a type I transmembrane protein mainly expressed on monocytes/macrophages, granulocytes and NK-cells, which associates with CD18 to form Mac-1 integrin that plays important role in cell-cell interactions.
Immunogeno
B10 mouse spleen cells enriched for T cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.