Documenti
SAB4700794
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCR gamma/delta antibody produced in mouse
clone B1
Sinonimo/i:
TCRG/D
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 6 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRG(6965)
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody B1 (also known as B1.1) recognizes TCR gamma/delta, the subtype of T cell receptor expressed mainly in epithelial tissues and at the sites of infection.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.