SAB4700767
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Hbsag Antibody, Hbsag Antibody - Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
Scegli un formato
CHF 253.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 253.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HB5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
hepatitis B virus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificity of the antibody HB5 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB5 does not cross-block with the antibody HB3.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)