SAB4700544
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse
clone TU-20, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-βIII-tubulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TU-20, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
wide range
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB3(10381)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)