SAB4700507
Monoclonal Anti-CD43, azide free antibody produced in mouse
clone MEM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Leukosialin, Anti-SPN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-59, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPN(6693)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi