SAB4301607
Anti-CD63
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
LAMP-3, ME491, MLA1, OMA81H, TSPAN30
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:25-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numero d’accesso
NP_001244318
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD63(967)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)