SAB4700002
Monoclonal Anti-CD13-APC antibody produced in mouse
clone WM15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ANPEP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
WM15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... ANPEP(290)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi