SAB4700149
Monoclonal Anti-CD30-APC antibody produced in mouse
clone MEM-268, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ki-1, Anti-TNFRSF8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-268, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF8(943)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2