SAB4700929
Monoclonal Anti-CD169/Siglec1 antibody produced in mouse
clone 7-239
Sinonimo/i:
SIGLEC1, SN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7-239, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NP_075556
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIGLEC1(6614)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico