Documenti fondamentali
MABF41
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-interleuchina-6 (IL-6), clone 1G3
clone AB42_51.38C8.1G3, from mouse
Sinonimo/i:
interleukin 6 (interferon, beta 2), IFN-beta-2, B-cell stimulatory factor 2, interleukin-6, Interferon beta-2, B cell stimulatory factor-2, Hybridoma growth factor, B-cell differentiation factor, CTL differentiation factor, interleukin BSF-2
Scegli un formato
100 μG
CHF 309.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1982
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 309.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1982
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
AB42_51.38C8.1G3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
L′interleuchina-6 (IL-6) è una citochina pro-infiammatoria che risulta essere implicata nelle fasi tardive della generazione dei linfociti T tossici (CTL). Tra le sue altre funzioni biologiche vi è anche l′amplificazione della risposta infiammatoria. Le terapie combinate che includono IL-6 hanno dimostrato di avere effetti positivi su specifici tipi di neoplasie maligne. L'accumulo di IL-6 nell′SNC è generalmente dannoso e può contribuire alle condizioni patologiche associate alle malattie del sistema nervoso centrale. La trasduzione del segnale di IL-6 è regolata in senso negativo da TGF-beta, che modula negativamente l'espressione di STAT1, STAT3 e ICAM-1. L'espressione di IL-6 è stata collegata alla malattia infiammatoria intestinale (IBD) ed è anche il principale bersaglio clinico per l'IBD. L’uso clinico di un anticorpo contro il recettore per IL-6 (IL-6R) è risultato promettente nel trattamento dell'artrite reumatoide, dell'artrite idiopatica giovanile sistemica e della malattia di Castleman.
Immunogeno
IL-6 umana fusa con il dominio solubile di IL-6R.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L′anticorpo anti-interleuchina-6 (IL-6), clone 1G3, riconosce questa citochina e ha applicabilità nei saggi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Citochine & recettori delle citochine
Qualità
Valutata mediante Western blotting con proteina IL-6 ricombinante umana.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 g/mL ha permesso di rivelare 10 g di proteina IL-6 ricombinante umana.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 21 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1095
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2bκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Proteina IL-6 ricombinante umana
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaoli Zhou et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 27(6), 1765-1776 (2015-10-17)
Deficiency of the antiaging gene Klotho (KL) induces renal damage and hypertension through unknown mechanisms. In this study, we assessed whether KL regulates expression of CYP11B2, a key rate-limiting enzyme in aldosterone synthesis, in adrenal glands. We found that haplodeficiency
Yan Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(3), 2830-2836 (2018-02-20)
The natural iso-flavonoid, biochanin A, is categorized as a phytoestrogen and has been demonstrated to exhibit various pharmacological properties. However, no effects of biochanin A on lung cancer cell lines have been reported. Therefore, the present study aimed to demonstrate