SAB4700088
Monoclonal Anti-CD8-PE antibody produced in mouse
clone MEM-31, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-31, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD8(925)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)