WHA420400
Whatman® plastic filter holders
Swin-Lok Holder, diam. 47 mm
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Z742694
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Swin-Lok Holder
Confezionamento
pkg of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 420400
Whatman Article No. 28419556 (US reference)
Diametro
47 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
- All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
- Syringe compatible.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)