SAB4504466
Anti-phospho-MEK1/2 (pSer217) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:4000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer217)
Informazioni sul gene
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
Categorie correlate
Immunogeno
Immunogen Range: 189-238
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1