Documenti fondamentali
SAB4502983
Sigma-Aldrich
Anti-TNAP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
B12, B61, EDP1, MGC2317, TNAP1
Scegli un formato
100 μG
CHF 457.00
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 457.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 457.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNAP1(7126)
Descrizione generale
Anti-TNAP1 Antibody detects endogenous levels of total TNAP1 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TNAP1.
Immunogen Range: 71-120
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)