ZRB1603
Anti-RUNX2 Antibody, clone 1D6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Runt-related transcription factor 2;Acute myeloid leukemia 3 protein;Core-binding factor subunit alpha-1;CBF-alpha-1;Oncogene AML-3;Osteoblast-specific transcription factor 2;OSF-2;Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha A subunit;PEA2-alpha A;PEBP2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D6, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 56.65 kDa
observed mol wt ~58 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, feline, canine, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RUNX2 in C2C12 cell lysate.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RUNX2 in SAOS-2 cella.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected RUNX2 in human tonsil tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RUNX2 with a KD of 1.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)