SAB4502903
Anti-Synapsin1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Brain protein 4.1, SYN-1, synapsin I
Scegli un formato
CHF 457.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 73 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYN1(6853)
Descrizione generale
Synapsin I (SYN1) is a synaptic vesicle associated protein. It is present in the central nervous system like olfactory bulb, cerebral cortex, hippocampus, basal ganglia, thalamus, hypothalamus, cerebellum, pons-medulla, spinal cord and posterior pituitary gland. SYN1 is found in the nucleus and cytoplasm of granule cells, and in the glomerular synaptic complex of the cerebellum. It is located in human chromosome Xp11.3.
Immunogeno
Immunogen Range: 26-75
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)