SAB4502896
Anti-CD147, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
BASI, CD147, basigin, basigin (Ok blood group), collagenase stimulatory factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 42 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BSG(682)
Categorie correlate
Descrizione generale
Cluster of differentiation 147 (CD147) is a multifunctional trans-membrane glycoprotein and is a member of the immunoglobulin superfamily. It occurs in transmembrane and soluble forms. CD147 is also known as EMMPRIN or basigin (BSG). It is a 57 kDa glycoprotein with two extracellular Ig domains. CD147 is located on human chromosome 19p13.
Immunogeno
Immunogen Range: 336-385
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol