SAB4502573
Anti-C-RAF antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
C-RAF, C-Raf, CRAF, Protein kinase raf 1, kinase Raf1
Scegli un formato
CHF 389.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-C-RAF antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 73 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAF1(5894)
Categorie correlate
Descrizione generale
Raf-1 proto-oncogene, serine/threonine kinase (RAF1) or C-RAF is an anti-apoptotic protein. The gene encoding it is localized on human chromosome 3p25.2.
Immunogeno
Immunogen Range: 271-320
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)