SAB4200273
Anti-Orai1 antibody, Mouse monoclonal
clone ORAI1-89, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-CRACM1, Monoclonal Anti-ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Monoclonal Anti-ORAT1, Monoclonal Anti-TMEM142A, Monoclonal Anti-calcium release-activated calcium channel protein 1, Monoclonal Anti-transmembrane protein 142A
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ORAI1-89, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~30 kDa (non-glycosylated Orai1)
antigen ~50 kDa (glycosylated Orai1)
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human Orai1.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ORAI1(84876)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting,
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- proximity ligation assay.[1]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)