SAB4502482
Anti-PTGER3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
EP3 subtype, PGE receptor, PGE2-R, Prostaglandin E2 receptor EP3 subtype, Prostanoid EP3 receptor
Scegli un formato
CHF 389.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGER3(5733)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 16-65
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)